Merck
MNO000023
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-1.4-bis-(trifluoromethyl)benzene
AldrichCPR
Wybierz wielkość
1 G
358,00 zł
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
358,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H3F7
Masa cząsteczkowa:
232.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1c(cc(cc1)C(F)(F)F)F
InChI
1S/C8H3F7/c9-6-3-4(7(10,11)12)1-2-5(6)8(13,14)15/h1-3H
Klucz InChI
KAGRJEBZBWYSJK-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)