Przejdź do
424765
1,3,5-tris(trifluoromethyl)benzene
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
416,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3(CF3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
120 °C/750 mmHg (lit.)
density
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H3F9/c10-7(11,12)4-1-5(8(13,14)15)3-6(2-4)9(16,17)18/h1-3H
InChI key
ZMAUHKSOLPYPDB-UHFFFAOYSA-N
General description
1,3,5-tris(trifluoromethyl)benzene is a tri-substituted benzene. It has been synthesized by reacting benzene-1,3,5-tricarboxylic acid with SF4. Reports suggest that 1,3,5-tris(trifluoromethyl)benzene is a nonanesthetics and shows convulsant properties. Its vapor absorption spectra and corresponding solution spectra has been investigated. Its reaction with methyl lithium has been analyzed using semiempirical reaction modelling.
Application
1,3,5-tris(trifluoromethyl)benzene was used as a starting material in the synthesis of bis(2,4,6-tris(trifluoromethyl)phenyl)chloropnictines.
It may be used as a starting material in the synthesis of 2,4,6-tris(trifluoromethyl)benzoic acid by reacting with n-butyllithium and carbon dioxide and in the synthesis of lithio derivative, via direct metalation with n-butyllithium.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
337064366706290912
description
97%
description
99%
description
98%
description
98%
assay
97%
assay
99%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
density
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.919 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
120 °C/750 mmHg (lit.)
bp
102 °C (lit.)
bp
59-61 °C/10 mmHg (lit.)
bp
116 °C (lit.)
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)