Przejdź do
09-274
Przeciwciało anty-PEAK1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Członek rodziny kinaz NKF3, kinaza cukrowa 269
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki16 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
4
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PEAK1(79834)
General description
250 kDa
PEAK1 należy do nadrodziny kinaz białkowych. PEAK1 jest również nazywana kinazą tyrozynowo-białkową SgK269 i kinazą cukrową 269. Zawiera rozbieżną i prawdopodobnie nieaktywną domenę eukariotycznej kinazy białkowej. Ma jeden ludzki paralog, znany jako SgK223 lub pragmina. Te dwa białka tworzą podrodzinę kinaz białkowych NKF3, występujących u kręgowców i szkarłupni.
Immunogen
Epitop: 1511-1660 aa
Rekombinowane białko, aa: 1511-1660. Homologia: 100% człowiek i szympans; 96% świnia i koń; 90% mysz; 88% szczur
Application
To przeciwciało anty-PEAK1 zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania PEAK1.
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie zostały przetestowane.
Analysis Note
Kontrola
Lizat FG Nonstim /Nonstrvd
Routinely evaluated by Western Blot on FG Nonstim /Nonstrvd lysate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABT52HPA026313HPA026517
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... PEAK1(79834)
Gene Information
human ... PEAK1(79834)
Gene Information
human ... PEAK1(79834)
Gene Information
human ... PEAK1(79834)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)