Kluczowe dokumenty
M9775
4-(N-Maleimido)benzophenone
Synonim(y):
Benzophenone-4-maleimide
About This Item
Polecane produkty
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
rozpuszczalność
chloroform: 50 mg/mL
DMF: soluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C17H11NO3/c19-15-10-11-16(20)18(15)14-8-6-13(7-9-14)17(21)12-4-2-1-3-5-12/h1-11H
Klucz InChI
OZIZEXQRIOURIJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?