Kluczowe dokumenty
M80709
Methyl stearate
97%
Synonim(y):
Methyl octadecanoate, Stearic acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
Klucz InChI
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?