Przejdź do
ERMCA713
Waste water (trace elements)
ERM®, certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
77101502
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
room temp
General description
Certified for the 73496 rapeseed mass fraction.
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BCR505ERMBF434BERMBF434C
description
ERM®, certified reference material
description
BCR®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material, nominal 100% GMO
description
ERM®, certified reference material, nominal 0.1% GMO
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®
agency
BCR®
agency
ERM®
agency
ERM®
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)