Przejdź do
D184101
1,5-Dimethyl-2-pyrrolidinone
95%
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
586,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-783-8
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
586,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
greener alternative product score
old score: 5
new score: 4
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Reduce Derivatives
Real-Time Analysis for Pollution Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
215-217 °C/743 mmHg (lit.)
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
CC1CCC(=O)N1C
InChI
1S/C6H11NO/c1-5-3-4-6(8)7(5)2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
FILVIKOEJGORQS-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Reduce Derivatives”, “Real-Time Pollution Prevention” and “Design for Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
386421930571615870
description
95%
description
97%
description
≥95%
description
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
assay
95%
assay
97%
assay
≥95%
assay
99% (CP), ≥99% (CP)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
bp
215-217 °C/743 mmHg (lit.)
bp
189 °C (lit.)
bp
-
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
solid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)