Merck
M6808
Sigma-Aldrich
Mesitaldehyde
contains ~0.1% Hydroquinone as stabilizer, 98%
Synonim(y):
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde, 2-Formyl-1,3,5-trimethylbenzene, 2-Formylmesitylene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3C6H2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
Beilstein:
1364114
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
zawiera
~0.1% Hydroquinone as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.553 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
gęstość
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-8(2)10(6-11)9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
HIKRJHFHGKZKRI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)