Merck
M67605
Sigma-Aldrich
cis-4-Methyl-2-pentene
95%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH=CHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
Beilstein:
1719114
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
ciśnienie pary
399 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.388 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
gęstość
0.671 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C=C/C(C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4-6H,1-3H3/b5-4-
Klucz InChI
LGAQJENWWYGFSN-PLNGDYQASA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-27.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)