Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1560,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
refractive index
n20/D 1.410
bp
166-169 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C10H22/c1-4-5-6-7-8-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI key
SGVYKUFIHHTIFL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.5% (GC) | description puriss., absolute, over molecular sieve, ≥98.5% (GC) | description analytical standard | description ≥98.5% (GC) |
| assay ≥98.5% (GC) | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥98.5% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.726 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.127 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.895 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.101 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 166-169 °C (lit.) | bp 101.2 °C (lit.) | bp 182 °C/3 mmHg (lit.) | bp 92-93 °C/25 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.410 | refractive index n20/D 1.382 | refractive index n20/D 1.470 (lit.), n20/D 1.471 | refractive index n20/D 1.478 (lit.), n20/D 1.479 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
114.8 °F - closed cup
flash_point_c
46 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?