Kluczowe dokumenty
M62654
3-Methyl-4-nitrophenol
98%
Synonim(y):
4-Nitro-m-cresol, 5-Hydroxy-2-nitrotoluene
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
125-130 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
Klucz InChI
PIIZYNQECPTVEO-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?