Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 758,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-763-7
MDL number:
Assay:
97%
758,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
93-98 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
Cc1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChI key
KDQPMQNHVQVVMR-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Methyl-4-nitrophenol is a nitrophenol derivative. The study of its crystal structure reveals the molecule to be nearly planar. Its synthesis has been reported. FT-IR and FT-Raman spectra and molecular modeling of 2-methyl-4-nitrophenol have been analyzed. It is reported to be one of the compounds in diesel exhaust particles (DEP) that shows potential vasodilatation activity in rats. Its reduction catalyzed by porous carbon-encapsulated gold nanoparticles has been investigated.
Application
2-Methyl-4-nitrophenol is suitable as a target compound in the study on measurement of methylnitrophenol concentrations and stable isotope ratios in the atmospheric particulate matter and as an internal standard in the determination of monoaromatic nitro compounds in atmospheric aerosols using high performance liquid chromatography electrospray tandem mass spectrometry (HPLC/ESI-MS/MS) method.
It may be used as starting material in the synthesis of 2-bromo-4-nitro-6-methylphenol.
It may be used as starting material in the synthesis of 2-bromo-4-nitro-6-methylphenol.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description eluent additive for LC-MS, LiChropur™, ≥99.0% (GC) | description NIST® RM 8785 |
| assay 97% | assay 98% | assay ≥99.0% (GC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| mp 93-98 °C (lit.) | mp 146-148 °C (lit.) | mp −15.4 °C (lit.) | mp - |
| functional group nitro | functional group nitro | functional group - | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?