Kluczowe dokumenty
M5507
Methyl 4-methylphenylacetate
Synonim(y):
4-Methylphenylacetic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-3-5-9(6-4-8)7-10(11)12-2/h3-6H,7H2,1-2H3
Klucz InChI
LSAGWGNECLEVPE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)