Merck
108049
Sigma-Aldrich
Ethyl phenylacetate
ReagentPlus®, 99%
Wybierz wielkość
250 G
205,00 zł
1 KG
390,00 zł
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
205,00 zł
1 KG
390,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Beilstein:
509140
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
phenyl
ciąg SMILES
CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Klucz InChI
DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ethyl phenylacetate is a less toxic, greener solvent. It is non-mutagenic.
Zastosowanie
Ethyl phenylacetate was used to study the solvent-based self-healing of epoxy materials[1].
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
210.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Full Recovery of Fracture Toughness Using a Nontoxic Solvent-Based Self-Healing System.
Caruso MM, et al.
Advances in Functional Materials, 18(13), 1898-1904 (2008)
Acid catalysis in amines. II. The catalytic effect of various butylammonium salts on the aminolysis of ethyl phenylacetate in anhydrous n-butylamine.
Glasoe PK, et al.
Journal of the American Chemical Society, 61(9), 2387-2389 (1939)
Lara Tat et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(13), 5205-5212 (2007-05-29)
Interest in high-quality and peculiar products is a recent trend in the enological field; for this reason, production of wines from autochthonous vine varieties is requested by consumers. Aglianico wine from the Italian region "Basilicata" is an example of a
Lulu Wang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 68(6), 1666-1677 (2020-01-21)
A potent unpleasant aroma presenting a pickle-like off-odor in Moutai-aroma type Baijiu was studied by comparative aroma extract dilution analysis (AEDA). Two Moutai-aroma type Baijiu samples, one having no off-odor (A) and the other one presenting pickle-like off-odor (B), were
Eduardo Coelho et al.
Food chemistry, 323, 126826-126826 (2020-04-27)
During beer ageing, endogenous barrel microbes grow spontaneously and transform wort/beer composition, being Dekkera bruxellensis and Saccharomyces cerevisiae among the main contributors to the chemical and sensory profile of aged beer. This work aims at the application of multi-starter cultures