Merck
297852
Sigma-Aldrich
Ethyl p-tolylacetate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Beilstein:
2045927
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
tw
116-118 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-13-11(12)8-10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Klucz InChI
BTRGZBIXPLFVNK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ethyl p-tolylacetate was used in preparation of:
  • ethyl-substituted phenylpropioloylacetates
  • ethyl 2-(4-bromomethylphenyl)propionate
  • (−)-incrustoporin, antifungal agent
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of 2-(4-bromomethylphenyl) propionic acid and ester.
Liu Z-X and Cheng Q-R.
Chemical Reagents, 4, 021-021 (2011)
Ring-Closing Metathesis Enabled Efficient Synthesis of ?-Butenolide Antifungal Agent (-)-Incrustoporin and its Analogues.
Fernandes RA, et al.
Asian Journal of Organic Chemistry, 3(1), 58-62 (2014)
The condensation of acetylenic esters with ethyl phenylacetates.
Al-Jallo HN and Al-Hajjar FH.
J. Chem. Soc. Sect. C, 15, 2056-2058 (1970)