Merck
531677
Sigma-Aldrich
m-Tolyl acetate
97%
Synonim(y):
3-Methylphenylacetate, m-Cresyl acetate, Acetic acid m-tolyl ester
Wybierz wielkość
25 G
278,00 zł
278,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
278,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4OCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
278,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.501 (lit.)
bp
210-213 °C (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-4-3-5-9(6-7)11-8(2)10/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
OTGAHJPFNKQGAE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Octan m-tolu jest pochodną acyloksybenzenu, którą można otrzymać z m-krezolu i bezwodnika octowego.[1]
Zastosowanie
Octan m-tolilu może być stosowany do otrzymywania 2-hydroksy-4-metyloacetofenonu i 4-hydroksy-2-metyloacetofenonu poprzez przegrupowanie Friesa.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Intracanal medication in endodontic treatment: a survey of endodontic programs.
J M Gergely et al.
General dentistry, 41(4), 328-331 (1993-07-01)
[Basic studies on the clinical application of cresatin].
K Miyazawa
Shigaku = Odontology; journal of Nihon Dental College, 70(6), 1268-1279 (1983-04-01)
Synthesis and characterization of o-hydroxyarylalkylketones by using eco-friendly solvent free catalyst in frie's rearrangement.
Chouke PB and Vishwas NI.
Der Pharma Chemica, 4(1), 377-382 (2012)
Systemic effects of endodontic intracanal medicaments, irrigants and sealers: danger on the bracket table.
D R Morse et al.
Annals of dentistry, 44(1), 6-15 (1985-01-01)
Effect of ketoconazole on external otitis.
K Gintautiene et al.
Proceedings of the Western Pharmacology Society, 34, 351-352 (1991-01-01)