Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 773,00 zł 579,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.18
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
579,75 zł
Cena katalogowa773,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
solid
mp
140-142 °C
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1C=O)C)cccc2
InChI
1S/C10H9NO/c1-7-8-4-2-3-5-9(8)11-10(7)6-12/h2-6,11H,1H3
InChI key
GHSUORIVDBPKKQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 95% | description 97% | description 97% |
| assay 96% | assay 95% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder | form solid | form - |
| mp 140-142 °C | mp 190-195 °C | mp 142-147 °C | mp 70-72 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| functional group aldehyde | functional group chloro, aldehyde | functional group aldehyde, phenyl | functional group aldehyde |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?