gęstość pary
1.6 (vs air)
ciśnienie pary
37.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
temp. samozapłonu
385 °F
granice wybuchowości
97 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4325 (lit.)
tw
88-90 °C (lit.)
gęstość
0.875 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CNN
InChI
1S/CH6N2/c1-3-2/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
HDZGCSFEDULWCS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
17.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter