Merck
M37935
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
97%
Synonim(y):
1-Methyl-2,6-cyclohexanedione
Wybierz wielkość
25 G
624,00 zł
100 G
2290,00 zł
624,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
624,00 zł
100 G
2290,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H7(=O)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.15
Beilstein:
1281598
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
624,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
206-208 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1C(=O)CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Zastosowanie
An important starting material, exemplified in a formal synthesis of acorone.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2972-2972 (1993)
Randy M Wadkins et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(8), 2906-2915 (2005-04-15)
Carboxylesterases (CE) are ubiquitous enzymes responsible for the metabolism of xenobiotics. Because the structural and amino acid homology among esterases of different classes, the identification of selective inhibitors of these proteins has proved problematic. Using Telik's target-related affinity profiling (TRAP)