Merck
279951
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione
98%
Wybierz wielkość
5 G
870,00 zł
870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
870,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H7(=O)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.15
Beilstein:
1099692
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
126-130 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC1CC(=O)CC(=O)C1
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
DMIIMPQQPXUKOO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Metylo-1,3-cykloheksanedion został użyty do syntezy:
  • racemiczna (±)-fawcettimina[1]
  • 3,6-dimetylo-2-fenylosulfanylo-3,5,6,7-tetrahydro-2H-benzofuran-4-on[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Total synthesis of (+)-fawcettimine.
Xin Linghu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(40), 7671-7673 (2007-08-31)
Ceric ammonium nitrate (CAN)-mediated oxidative cycloaddition of 1, 3-dicarbonyls to vinyl sulfides. Application to the synthesis of evodone and avicequinone-B.
Lee YR, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 23(10), 1477-1480 (2002)