Merck
M18205
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-nitropyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
Beilstein:
126991
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
104-108 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-6-3-2-5(4-7-6)8(9)10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
WUPLOZFIOAEYMG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)