Merck
A61209
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-methoxypyridine
95%
Wybierz wielkość
25 G
535,00 zł
535,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
535,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
535,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.575 (lit.)
bp
85-90 °C/1 mmHg (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(N)cn1
InChI
1S/C6H8N2O/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,7H2,1H3
Klucz InChI
UUVDJIWRSIJEBS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Florian M Dato et al.
Analytical biochemistry, 546, 50-57 (2018-02-07)
Fatty acid amide hydrolase (FAAH) is involved in many human diseases, particularly cancer, pain and inflammation as well as neurological, metabolic and cardiovascular disorders. Therefore, FAAH is an attractive target for the development of low-molecular-weight inhibitors as therapeutics, which requires
Sean D Kodani et al.
Analytical biochemistry, 539, 81-89 (2017-10-22)
Carboxylesterases are well known for their role in the metabolism of xenobiotics. However, recent studies have also implicated carboxylesterases in regulating a number of physiological processes including metabolic homeostasis and macrophage development, underlying the need to quantify them individually. Unfortunately