Merck
W236403
Sigma-Aldrich
Decanoic acid
≥99.5%, FCC, FG
Synonim(y):
1-Nonanecarboxylic acid, Acid C10, C10:0, Capric acid, NSC 5025
Wybierz wielkość
W236403-SAMPLE-K
226,00 zł
1 KG
358,00 zł
5 KG
1400,00 zł
10 KG
1930,00 zł
25 KG
4130,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W236403-SAMPLE-K
226,00 zł
1 KG
358,00 zł
5 KG
1400,00 zł
10 KG
1930,00 zł
25 KG
4130,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.26
Numer FEMA:
2364
Beilstein:
1754556
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
8.011
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
palm oil
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.210
ciśnienie pary
15 mmHg ( 160 °C)
Próba
≥99.5%
bp
268-270 °C (lit.)
mp
27-32 °C (lit.)
gęstość
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; citrus; rancid; sour
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Decanoic acid, a medium-chain fatty acid, is one of the volatile flavor/aroma constituents that has been identified in apple wine[1], stored nonfat dry milk[2] and parmesan cheese.[3]
Zastosowanie
  • Chemical Characterization of Terpene-Based Hydrophobic Eutectic Solvents and Their Application for Pb(II) Complexation during Solvent Extraction Procedure.: This paper discusses the use of Decanoic acid in novel eutectic solvents for heavy metal extraction, presenting a green chemistry approach to environmental cleanup and recovery of valuable metals (Suljkanović et al., 2024).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
296.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
147 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Rapid Analysis of Flavor Volatiles in Apple Wine Using Headspace Solid?Phase Microextraction
Wang L, et al.
Journal of the Institute of Brewing, 110(1), 57-65 (2004)
Optimization of solid phase microextraction analysis for the headspace volatile compounds of Parmesan cheese
Lee JH, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(5), 1136-1140 (2003)
Yonca Karagül-Yüceer et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(2), 305-312 (2002-01-10)
Nonfat dry milk (NDM) is widely used both as an ingredient in other preparations and for direct consumption. Flavor quality of NDM is a critical parameter because it can directly impact final product quality. Flavors can be formed in NDM
M Duran et al.
The Journal of pediatrics, 107(3), 397-404 (1985-09-01)
Five patients aged 7 to 21 months are described who developed attacks of coma after a short prodromal illness with diarrhea or vomiting or both. Four had concomitant hypoglycemia, and all had hypoketonemia, with excessive urinary excretion of medium-chain dicarboxylic
T M Lima et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 16(6), 741-747 (2002-11-09)
The fatty acids have an important role in the control of leukocyte metabolism and function. Higher concentrations of certain fatty acids, particularly polyunsaturated fatty acids (PUFAs) and volatile fatty acids, can cause cell death via apoptosis or, when concentrations are