Kluczowe dokumenty
L050150
Sigma-Aldrich
Cap B2
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Synonim(y):
Cap B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
typ
for DNA synthesis
Poziom jakości
linia produktu
Proligo Reagents
warunki przechowywania
dry at room temperature
zanieczyszczenia
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
kolor
clear
przydatność
conforms to structure (GC, Formulation)
kompatybilność
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Opis ogólny
Cap B solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine and N-methylimidazole (NMI), is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.Tetrahydrofurane has been replaced by acetonitrile in ÄKTA Cap B1 and B2.Cap B is configured for ÄKTA formulation.
Uwaga dotycząca przygotowania
Acetonitrile / Pyridine 4/6 (v/v)
Inne uwagi
Cap B2 solution, containing acetonitrile (ACN) and pyridine, is mixed in situ with Cap A and Cap B1 solution during the capping (acetylation) reaction.
Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Informacje prawne
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4