Merck
8.57010
Odczynnik rozszczepiający do syntezy DNA
20% DEA in MeCN, Novabiochem®
Synonim(y):
20% DEA w MeCN (v/v), Novabiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
41116006
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
reaction suitability
reaction type: Aminolysis, reagent type: Lewis base
General description
Wstępnie zmieszany, gotowy do użycia odczynnik utleniający
  • 857010.0500: Kompatybilny z syntezatorami DNA Cytiva ÄKTA. Niezależny od urządzenia (wykończenie szyjki GL-45)
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
36.0 °F
flash_point_c
2.2 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
857010050004027269227234