Merck
L040030
Sigma-Aldrich
Cap A
configured for ABI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Postać
liquid
okres trwałości
365 days
stężenie
97.0-119.0 g/L (Acetic Anhydride content, titration)
kolor
clear colorless, to brownish
kompatybilność
configured for ABI
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Cap A solution contains acetic anhydrideanhydride, lutidine and tetrahydrofuran (THF). It is used after the phosphoramidite reaction/coupling step. The solution is configured for ABI.
Działania biochem./fizjol.
Cap A solution aborts chains bearing unreacted 5′ hydroxyl groups due to failure of reaction with activated phosphoramidite (typically, 1 to 2% of growing oligonucleotide chains in each synthesis cycle). These unreacted 5′ hydroxyl groups are capped with an acetyl group and thus rendered unreactive for subsequent synthesis steps.
Uwaga dotycząca przygotowania
Tetrahydrofurane / Lutidine / Acetic Anhydride 8/1/1 (v/v/v)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
6.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-14.4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)