Kluczowe dokumenty
L040082
Sigma-Aldrich
Cap A
Wybierz wielkość
45 L
12 060,00 zł
12 060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
45 L
12 060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
12 060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
typ
for DNA synthesis
Poziom jakości
linia produktu
Proligo Reagents
Uwaga dotycząca przygotowania
Acetic Anhydride / Tetrahydrofurane 9.1/90.9 (v/v)
Inne uwagi
Roztwór Cap A, zawierający bezwodnik octowy i tetrahydrofuran (THF), jest stosowany po etapie reakcji/sprzęgania fosforoamidytu. Roztwór ten przerywa łańcuchy zawierające nieprzereagowane grupy 5′hydroksylowe z powodu niepowodzenia reakcji z aktywowanym fosforoamidytem (zazwyczaj 1 do 2% rosnących łańcuchów oligonukleotydowych w każdym cyklu syntezy). Te nieprzereagowane grupy 5′hydroksylowe są zamykane grupą acetylową i w ten sposób stają się niereaktywne w kolejnych etapach syntezy.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
6.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-14.4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1