Kluczowe dokumenty
L060050
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.05 M, configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Wybierz wielkość
1 L
1780,00 zł
4 X 2.5 L
3150,00 zł
6 X 1 L
3960,00 zł
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
1780,00 zł
4 X 2.5 L
3150,00 zł
6 X 1 L
3960,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Formularz
liquid
okres trwałości
180 days
stężenie
11.4-14.0 g/L (Iodine content, titration)
kolor
clear
pH
8.5 (20 °C, 15 g/L)
bp
115 °C/1,013 hPa
mp
<-40 °C
kompatybilność
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Oxidizer solution, containing pyridine, iodine, and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.
Uwaga dotycząca przygotowania
Pyridine / Water / Iodine 9/1/12,7 (v/v/w)
Informacje prawne
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)