Merck
K3603
Sigma-Aldrich
6,7-Dihydro-4-benzo[b]thiophenone
98%
Synonim(y):
4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene, 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.21
Beilstein:
112276
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
crystals
mp
38-40 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CCCc2sccc12
InChI
1S/C8H8OS/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h4-5H,1-3H2
Klucz InChI
GJEKNELSXNSYAQ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)