Merck
JKA7106
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Isocyanate
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
1 G
1770,00 zł
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1770,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NCO)4
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
4arm-PEG10K-Isocyanate, average Mn 10000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 10000
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)