Merck
JKA3041
Sigma-Aldrich
mPEG40K
average Mn 40,000, Succinimidyl Carboxymethyl Ester, amine reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
1 G
2400,00 zł
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
2400,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Ester karboksymetylowy mPEG40K-sukcynoimidylu, average Mn 40,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 40,000
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ester metoksy PEG NHS (SCM PEG). Reaktywny aminowo PEG wobec grup aminowych lizyny (lizyn) na białkach lub innych substancjach biologicznych; reakcja zachodzi w temperaturze pokojowej w ciągu <1 godziny przy pH 7-8. Stabilny łącznik między PEG i estrem NHS.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhao, G., et al.
Langmuir, 30(23) (2014)