Kluczowe dokumenty
JKA0003
Y-PEG40K-Acetaldehyd
average Mn 40,000
Synonim(y):
Y-PEG-Acetaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 40,000
przydatność reakcji
reactivity: N-terminal amine reactive
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: Y-shape
functionality: monofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.