Przejdź do
M303000
CUTAG CPG
pore size 500 Å, 30-40 μmol/g
Synonim(y):
CUTAG CPG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
534,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4600,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
534,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
pore size
500 Å
storage temp.
2-8°C
Legal Information
This product is covered by US Patent 7,202,264 owned by Isis Pharmaceuticals, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M802000M403000HPA054448
description
pore size 500 Å, 30-40 μmol/g
description
-
description
pore size 1000 Å, 25-35 μmol/g
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
pore size
500 Å
pore size
2000 Å
pore size
1000 Å
pore size
-
product line
Proligo Reagents
product line
-
product line
Proligo Reagents
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CUTAG CPG
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)