Informacje o tej pozycji
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥95% (31P-NMR)
suitability
conforms to structure for H-NMR
compatibility
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(OC(=O)C(C)(C)C)cc4Oc5cc(OC(=O)C(C)(C)C)ccc35)OCCC#N
InChI
1S/C46H58N3O10P/c1-29(2)49(30(3)4)60(55-25-15-22-47)54-24-14-12-11-13-23-48-40(50)31-16-19-35-34(26-31)41(51)59-46(35)36-20-17-32(56-42(52)44(5,6)7)27-38(36)58-39-28-33(18-21-37(39)46)57-43(53)45(8,9)10/h16-21,26-30H,11-15,23-25H2,1-10H3,(H,48,50)
InChI key
XUQUNBOKLNVMMK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein Phosphoramidite
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?