Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 639,00 zł 479,25 zł |
Informacje o tej pozycji
479,25 zł
Cena katalogowa639,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Ruthenium 5% on alumina, 5% Ru basis
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
concentration
5% Ru
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 5% Ru basis | description Evonik Noblyst® P3061 5% Ru | description extent of labeling: 0.5 wt. % loading, pellets, 3.2 mm | description extent of labeling: 5 wt. % loading, powder, reduced, dry |
| reaction suitability core: ruthenium, reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability core: ruthenium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst |
| form powder | form powder | form pellets | form powder, reduced, dry |
| concentration 5% Ru | concentration - | concentration - | concentration - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ruthenium 5% on alumina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?