Przejdź do
92893
3,6,9-Trioxaundecanedioic acid
technical, ≥70% (T)
Synonim(y):
O,O′-Oxydiethylene-diglycolic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
614,00 zł
460,50 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2500,00 zł
1875,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.19
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-655-9
Beilstein/REAXYS Number:
1962084
MDL number:
Assay:
≥70% (T)
Form:
liquid
460,50 zł
Cena katalogowa614,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥70% (T)
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Pegylations, reagent type: cross-linking reagent
impurities
~10% water
density
1.3 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)COCCOCCOCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O7/c9-7(10)5-14-3-1-13-2-4-15-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
HJZZQNLKBWJYPD-UHFFFAOYSA-N
General description
3,6,9-Trioxaundecanedioic, acid also known as tetraglycolic acid, is a water miscible hydrophilic cross-linking reagent, widely utilized in PEGylation reactions.
Application
3,6,9-Trioxaundecanedioic acid is used as a cross linking agent in the synthesis of biodegradable, kojic acid-based poly(carbonate-esters).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
33610799718407003
description
technical, ≥70% (T)
description
≥99.0% (T)
description
-
description
technical grade
assay
≥70% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥95%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: Pegylations, reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling
reaction suitability
-
form
liquid
form
powder
form
powder
form
liquid
density
1.3 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
~10% water
impurities
≤1% water
impurities
-
impurities
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)