Merck
J100042
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)magnesium(II)
≥99.99% trace metals basis (excludes ~300ppm Al)
Synonim(y):
MgCp2
About This Item
Wzór liniowy:
Mg(C5H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.99% trace metals basis (excludes ~300ppm Al)
Postać
solid
mp
180 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Mg].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Mg/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
Klucz InChI
USZGMDQWECZTIQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Atomic number of base material: 12 Magnesium
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges