Przejdź do
D222801
Dodecyl sulfide
93%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
278,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)11]2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.72
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-587-1
MDL number:
Assay:
93%
Form:
powder
278,25 zł
Cena katalogowa371,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
93%
form
powder
bp
260-263 °C/4 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
CCCCCCCCCCCCSCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
InChI key
UPYPTOCXMIWHSG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
365963N10209129828
description
93%
description
technical grade, 93%
description
93%
description
93%
assay
93%
assay
93%
assay
93%
assay
93%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
liquid
form
powder
form
liquid
mp
38-40 °C (lit.)
mp
-
mp
141-144 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
bp
260-263 °C/4 mmHg (lit.)
bp
39-41 °C/0.3 mmHg (lit.)
bp
-
bp
200 °C (lit.)
functional group
thioether
functional group
amine
functional group
nitro
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)