Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 369,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
SB.54
Packaging:
pkg of 100 ea
369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 100 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
diam.
10 mm ( 13/32 in.)
General description
These low cost gray silicone rubber septa are designed for routine, isothermal use. For use with 50 °C to 200 °C inlet temperature.
Application
GR-2 silicon rubber septa maybe fitted to make a gas-tight seal between the glass opening and the steel gas fitting.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description diam. 10 mm ( 13/32 in.) | description diam. 11 mm ( 7/16 in.) | description diam. 9.5 mm ( 3/8 in.), pkg of 100 ea | description diam. 12.5 mm ( 1/2 in.) |
| packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea |
| diam. 10 mm ( 13/32 in.) | diam. 11 mm ( 7/16 in.) | diam. 9.5 mm ( 3/8 in.) | diam. 12.5 mm ( 1/2 in.) |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GR-2 Septa
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?