Kluczowe dokumenty
HAM59000-55
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1025 BFP, volume 25 mL
Wybierz wielkość
1 EA
1510,00 zł
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1510,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Właściwości
model 1025 BFP
producent / nazwa handlowa
Hamilton 59000-55
Parametry
10-80 °C temp. range (50-176 °F)
100 psig pressure
śr. wewn. × śr. zewn.
23.0 mm × 27.1 mm
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)