Kluczowe dokumenty
HAMML625-DIL
Hamilton® Microlab® 625 advanced dual syringe diluter
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug (US plug)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
Produkt HAMML625-DIL nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
wejście AC/DC
(24 VDC, 2.5 A)
Właściwości
Communication Type: Ethernet, 10/100 BASE-T
Program Memory: 2 GB (with advanced upgrade)
Screen Mounting Options: On top of the syringe pump, bench top or wall mounted
Screen Resolution: 640 (H) x 480 (V) pixels
Screen Tilt Positions: Five positions from 90° to flat
Stepper motor driven high precision lead screw with encoder
producent / nazwa handlowa
Hamilton ML625-DIL (with syringes 59000-25 + 59000-40)
rozmiar ekranu
5.7 in. (15 cm) , diagonal
rozmiar
2.25 in. (57.2 mm) × 6.5 in. (165.1 mm) × 7 in. (177.8 mm), in down position
masa
1.9 lb (0.86 kg)
Opis ogólny
Półautomatyczna obsługa płynów Proste dotknięcie przycisku sondy ręcznej lub naciśnięcie przełącznika nożnego uruchamia precyzyjne napędy strzykawkowe w celu napełnienia lub dozowania żądanej objętości płynu.
Rozcieńczalniki i dozowniki Microlab 600 to precyzyjne przyrządy do pomiaru płynów oparte na znanej na całym świecie technologii strzykawkowej firmy Hamilton. Te półautomatyczne instrumenty wykorzystują wyporność, aby uzyskać bardzo dokładne i precyzyjne zasysanie i dozowanie płynów.
Dozownik zawiera jedną strzykawkę o pojemności 250 μl, model 1725 BFP SYR (59000-25) i jedną strzykawkę o pojemności 2,5 ml, model 1002 BFP SYR (59000-40). Dostępne są dodatkowe rozmiary strzykawek. Listę można znaleźć w zakładce Powiązane produkty.
Aby uzyskać więcej informacji lub wycenę, prosimy o kontakt z Zespołem ds. sprzętu laboratoryjnego Sigma-Aldrich.
Komponenty
includes one 250 uL, Model 1725 BFP SYR, instrument syringe (59000-25) and one 2.5 mL, Model 1002 BFP SYR, instrument syringe (59000-40)
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)