IRMM525C
Niobium
IRMM®, certified reference material, 0.5 mm wire
Synonim(y):
Columbium
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
producent / nazwa handlowa
JRC
rezystywność
13-16 μΩ-cm, 20°C
tw
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
gęstość
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
general analytical
format
matrix material
ciąg SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Klucz InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
IRMM525C
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta