HAMML620DISUK
Hamilton® Microlab® 620 advanced single syringe dispenser
AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug
Synonim(y):
Diluters
About This Item
wejście AC/DC
(24 VDC, 2.5 A)
Właściwości
Communication Type: Ethernet, 10/100 BASE-T
Program Memory: 2 GB (with advanced upgrade)
Screen Mounting Options: On top of the syringe pump, bench top, or wall mounted
Screen Resolution: 640 (H) x 480 (V) pixels
Screen Tilt Positions: 5 positions from 90° to flat
Stepper motor driven high precision lead screw with encoder
producent / nazwa handlowa
Hamilton ML620-DIS
rozmiar ekranu
5.7 in. (15 cm) , diagonal
rozmiar
2.25 in. (57.2 mm) × 6.5 in. (165.1 mm) × 7 in. (177.8 mm)
pojemność
1 mL
masa
1.9 lb (0.86 kg)
Opis ogólny
Rozcieńczalniki i dozowniki Microlab 600 to precyzyjne przyrządy do pomiaru płynów oparte na światowej sławy technologii strzykawkowej firmy Hamilton. Te półautomatyczne instrumenty wykorzystują wyporność, aby uzyskać bardzo dokładne i precyzyjne zasysanie i dozowanie płynów.
Dozownik zawiera strzykawkę o pojemności 1 ml, model 1001 BFP SYR (59000-35). Dostępne są dodatkowe rozmiary strzykawek. Listę można znaleźć w zakładce Produkty powiązane.
Aby uzyskać więcej informacji lub wycenę, prosimy o kontakt z Zespołem ds. sprzętu laboratoryjnego Sigma-Aldrich.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)