Merck
HAM201400
Hamilton® Gazoszczelna strzykawka®, do użytku ogólnego, seria 1000
model, 1025, AccuDil (AD) end, volume 25 mL
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.03
UNSPSC Code:
41122001
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe
feature
autoclavable: no, model 1025, AccuDil (AD) end
manufacturer/tradename
Hamilton
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F), 200 psig pressure
volume
25 mL
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)