Kluczowe dokumenty
HAM202660
Strzykawka chromatograficzna 1363 do autosamplera GC Bruker/Varian/Chrompack
model, 1002 LTN, cemented needle, volume × L 2.5 mL × 51 mm, needle gauge 22
Wybierz wielkość
1 EA
794,82 zł
794,82 zł
Cena katalogowa854,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
794,82 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
794,82 zł
Cena katalogowa854,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Gastight syringe
Właściwości
autoclavable: no
model 1002 LTN, cemented needle
producent / nazwa handlowa
Hamilton
Parametry
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
igła śr. wewn. × śr. zewn.
0.41 mm × 0.72 mm
grubość igły
22
pojemność × dł.
2.5 mL × 51 mm
przydatność
suitable for chromatography
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)