Przejdź do
24523
Hamilton® syringes for PerkinElmer® GC Autosystem and Clarus 500
75 ASN/PE GC, volume 5 μL, needle size 23s ga (blunt tip), needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
519,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
519,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
needle size
23s ga (blunt tip)
feature
needle type LTN (fixed)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 88035
needle L
70 mm
volume
5 μL
compatibility
for use with PerkinElmer GC Autosystem
General description
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
215722454626201
description
75 ASN/PE GC, volume 5 μL, needle size 23s ga (blunt tip), needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)
description
701SN, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 76 mm (3 in.)
description
825RN, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
description
85RN, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
feature
needle type LTN (fixed)
feature
needle type SN (special needle)
feature
removable needle RN
feature
removable needle RN
needle size
23s ga (blunt tip)
needle size
26s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
26s ga (bevel tip)
compatibility
for use with PerkinElmer GC Autosystem
compatibility
for use with Hamilton 701SN (special needle)
compatibility
-
compatibility
-
volume
5 μL
volume
10 μL
volume
250 μL
volume
5 μL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)