Merck
H8803
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanediol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2(CF2)3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
tw
111.5 °C/10 mmHg (lit.)
mp
78-81 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CO
InChI
1S/C5H6F6O2/c6-3(7,1-12)5(10,11)4(8,9)2-13/h12-13H,1-2H2
Klucz InChI
IELVMUPSWDZWSD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used for the preparation of cyclic and acyclic polyfluorosiloxanes as precursors to per- and polyfluoroethers.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inorganic Chemistry, 33, 415-415 (1994)
Inorganic Chemistry, 5463-5463 null