Przejdź do
406422
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
98%
Synonim(y):
1,6-Dihydroxy-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane, 1H ,1H ,6H ,6H -Perfluorohexane-1,6-diol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2(CF2)4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.10
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1784039
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
100 °C/3 mmHg (lit.)
mp
66-70 °C (lit.)
SMILES string
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CO
InChI
1S/C6H6F8O2/c7-3(8,1-15)5(11,12)6(13,14)4(9,10)2-16/h15-16H,1-2H2
InChI key
NHEKBXPLFJSSBZ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS025278PHL80429PHL82668
Theophylline phyproof® Reference Substance
PHL82668
Theophylline
description
98%
description
AldrichCPR
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
assay
98%
assay
-
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
form
-
form
-
form
powder
bp
100 °C/3 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
mp
66-70 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)