Merck
H38403
Sigma-Aldrich
2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxan
97%
Synonim(y):
1,4-Benzodioxan-2-methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
87-90 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H10O3/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7,10H,5-6H2
Klucz InChI
GWQOQQVKVOOHTI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3