Merck
H31530
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride
technical grade, 85%
Synonim(y):
3-Hydroxy-2-pyridinemethanol hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.59
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
85%
mp
217 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].OCc1ncccc1O
InChI
1S/C6H7NO2.ClH/c8-4-5-6(9)2-1-3-7-5;/h1-3,8-9H,4H2;1H
Klucz InChI
SKVRYQUMKJQZFN-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
remainder sodium chloride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)